Boîtes d'assortiment, PP
Assortment box, with hinged lid and 4×1, 2×1 and 1×1 compartments, anthracite, 175×140×30 mm
SEMA1770
: SEMADENI
Ces boîtes d'assortiment, fabriquées en PP, sont dotées d'un couvercle à charnière stable et transparent avec serrure et joints d'inviolabilité.
- Conception robuste et résistante
- Tous les modèles peuvent être empilés
- Le couvercle est fixé sur chaque plateau, de sorte que le contenu ne se mélange pas, même si la boîte est retournée
- Couleur:anthracite
- Désignation:Assortment box, with hinged lid and 4×1, 2×1 and 1×1 compartments
- Seq:01
- l×p×h:175×140×30 mm