RNase A
RNase A
5 mL
N° de catalogue AC118
Fournisseur:   OMEGA BIO-TEK
RNase A
N° de catalogue AC118
Fournisseur:  OMEGA BIO-TEK
Numéro CAS:  
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 239.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Ribonuclease A (RNase A) is endonuclease-free and quality controlled for use in plasmid purification procedures for digestion of RNA.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 mL
  • Cat. No.:
    AC118
  • Nom de l'enzyme:
    RNase A
  • Concentration:
    25 mg/ml