Cuves à échantillons
Cuvette d'échantillonnage avec couvercle, marquage 10 ml, 10 ml, 1" / 25 mm, Verre
N° de catalogue 705-0749
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
- Trajet optique:1" / 25 mm
- Volume:10 ml
- Matière fenêtre:Verre
- Désignation:Cuvette d'échantillonnage avec couvercle, marquage 10 ml
- Seq:27