Cuves à échantillons
Micro-cuves à échantillons, 1,5 ml, 10 mm, PS
N° de catalogue HACH2629500
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:1,5 ml
- Matière fenêtre:PS
- Désignation:Micro-cuves à échantillons
- Seq:01