Bouchons à vis, Nalgene®
Linerless, 38-430, ambré, PP
Codice catalogo 215-1622
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Bouchons à vis, Nalgene®
Codice catalogo 215-1622
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
Specifiche
- Taille du bouchon:38-430
- Couleur:ambré
- Désignation:Linerless
- Matière:PP
- Seq:30
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Cat. No.:215-1622
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..