Bouchons à vis, Nalgene®
Linerless, 13-415, ambré, PP
N° de catalogue 215-1618
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Bouchons à vis, Nalgene®
N° de catalogue 215-1618
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
Spécifications
- Taille du bouchon:13-415
- Couleur:ambré
- Désignation:Linerless
- Matière:PP
- Seq:26
- Cat. No.:215-1618
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact