Bouchons à vis, Nalgene®
Linerless, 38-430, vert, PP
215-1605
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
- Taille du bouchon:38-430
- Couleur:vert
- Désignation:Linerless
- Matière:PP
- Seq:15
- Cat. No.:215-1605
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact