Bouchons à vis, Nalgene®
Sans revêtement, 24-415, naturel, PP
215-1598
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
- Taille du bouchon:24-415
- Couleur:naturel
- Désignation:Sans revêtement
- Matière:PP
- Seq:03
- Cat. No.:215-1598
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact