Microplaques, 96 puits
Microplaque de 96 puits, demi-surface, MICROLON® 600, 15 - 175 µl, 199 µl
N° de catalogue 738-0033
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue 738-0033
Fournisseur:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Microplaque de 96 puits, demi-surface, MICROLON® 600, 15 - 175 µl, 199 µl
Prix
SFr. 166.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 40 ST
Product Details & Documents
En PS transparent, sans couvercle. Conçues pour les méthodologies ELISA, ces plaques sont disponibles avec des surfaces à couplage élevé offrant une plus grande capacité de liaison des protéines pour les protéines polaires (MICROLON® 600) ou des surfaces à couplage moyen, plus hydrophobes et donc mieux adaptées aux protéines non polaires et aux peptides (MICROLON® 200).
  • Disponibles dans différents profils de puits : fond en U, en V, en F (standard), en F (cheminée) ou demi-surface
  • Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Spécifications
  • Désignation:
    Microplaque de 96 puits, demi-surface, MICROLON® 600
  • Seq:
    02
  • Volume réactionnel:
    15 - 175 µl
  • Volume total:
    199 µl
  • Cat. No.:
    738-0033
  • Profil de puits:
    Demi-surface
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Volume puits:
    199 µl
  • Volume de travail:
    15 - 175
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact