Conteneurs avec bouchon à vis
30 ml, Sterile, with white spoon and label, Stériles, avec cuillère et étiquette, blanc, 25 mm, 90 mm, Emballées individuellement
N° de catalogue KART5623
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
Made of PS, with PE screw cap and spoon.
- Disposable
- Available sterile or non sterile
- Good chemical resistance
- Lightweight
Spécifications
- Ø ext.:25 mm
- Emballage:Emballées individuellement
- Type:Sterile, with white spoon and label
- Version:Stériles, avec cuillère et étiquette
- Capacité:30 ml
- Hauteur:90 mm
- Seq:01
- Couleur bouchon:blanc