Latex gloves
Latex gloves
Powder-free, 6 - 7, naturel, 240 mm, 0,18 mm, 100/box
N° de catalogue DELT1020LP
Fournisseur:   DELTALAB
Latex gloves
N° de catalogue DELT1020LP
Fournisseur:  DELTALAB
Latex gloves
Latex gloves
Powder-free, 6 - 7, naturel, 240 mm, 0,18 mm, 100/box
Prix
SFr. 185.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Disposable latex gloves designed for medical and general laboratory use.
  • Powdered or powder-free
  • Smooth finish
  • Ambidextrous
  • With beaded cuffs
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
Certifications: EN 455, EN 374; AQL 1,5
Spécifications
  • Taille du gant:
    6 - 7
  • Emballage:
    100/box
  • Couleur:
    naturel
  • Longueur:
    240 mm
  • Seq:
    03
  • Épaisseur:
    0,18 mm
  • Modèle:
    Powder-free
  • Cat. No.:
    DELT1020LP
  • Finition:
    Smooth
  • Usage unique/Réutilisable:
    Usage unique
  • Poudrés/Non poudrés:
    Non poudrés
  • Norme EN:
    EN 455, EN 374
  • Ambidextre/anatomique:
    Ambidextres
  • Style de manchette:
    Roulé