Sample cups for analysers
For Hitachi analysers, without cap, 2,50 ml, 38,0 mm, 16,75 mm, Bag of 1000, 6 bags/case
N° de catalogue DELT900020
Fournisseur:   DELTALAB
Sample cups for analysers
N° de catalogue DELT900020
Fournisseur:  DELTALAB
Sample cups for analysers
For Hitachi analysers, without cap, 2,50 ml, 38,0 mm, 16,75 mm, Bag of 1000, 6 bags/case
Prix
317.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6.000 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    16,75 mm
  • Emballage:
    Bag of 1000, 6 bags/case
  • Capacité:
    2,50 ml
  • Désignation:
    For Hitachi analysers, without cap
  • Hauteur:
    38,0 mm
  • Seq:
    02