Sample cups for analysers
For Technicon analysers, with PE cap, 2,00 ml, 24,90 mm, 13,75 mm, Bag of 1000, 10 bags/case
N° de catalogue DELT910022
Fournisseur:   DELTALAB
Sample cups for analysers
N° de catalogue DELT910022
Fournisseur:  DELTALAB
Sample cups for analysers
For Technicon analysers, with PE cap, 2,00 ml, 24,90 mm, 13,75 mm, Bag of 1000, 10 bags/case
Prix
SFr. 401.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10.000 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    13,75 mm
  • Emballage:
    Bag of 1000, 10 bags/case
  • Capacité:
    2,00 ml
  • Désignation:
    For Technicon analysers, with PE cap
  • Hauteur:
    24,90 mm
  • Seq:
    01