Pipette tips
Pipette tips
Gilson type, bevelled, 2 - 200 µl, -, Jaune, Gilson P20, P50, P100, P200, Bulk (25×1000)
Catalog # DELT200016
Supplier:   DELTALAB
Pipette tips
Catalog # DELT200016
Supplier:  DELTALAB
Pipette tips
Gilson type, bevelled, 2 - 200 µl, -, Jaune, Gilson P20, P50, P100, P200, Bulk (25×1000)
Price
SFr. 478.00
Log in for availability
1 * 25.000 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Emballage:
    Bulk (25×1000)
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    2 - 200 µl
  • Seq:
    07
  • Style de pointe:
    Gilson type, bevelled
  • Couleur de pointe:
    Jaune
  • Pour l'utilisation avec:
    Gilson P20, P50, P100, P200