Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Fine tip pipette, 1,5 ml, 20 µl, 1 ml, 3 mm, 104 mm, +, Individually wrapped
N° de catalogue DELT210023
Fournisseur:   DELTALAB
Pasteur pipettes
N° de catalogue DELT210023
Fournisseur:  DELTALAB
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Fine tip pipette, 1,5 ml, 20 µl, 1 ml, 3 mm, 104 mm, +, Individually wrapped
Prix
SFr. 311.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, transparent.
  • Made of inert polyethylene
  • Sterile models are sterilised by ethylene oxide
  • Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Spécifications
  • Emballage:
    Individually wrapped
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
    1,5 ml
  • Désignation:
    Fine tip pipette
  • Longueur:
    104 mm
  • Seq:
    01
  • Volume goutte:
    20 µl
  • Ø tige:
    3 mm
  • Volume d'aspiration:
    1 ml