Test tubes,with screw thread
Test tubes,with screw thread
18 ml, 150 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
N° de catalogue DELT716150
Fournisseur:   DELTALAB
Test tubes,with screw thread
N° de catalogue DELT716150
Fournisseur:  DELTALAB
Test tubes,with screw thread
18 ml, 150 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
Prix
SFr. 477.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
Informations de livraison: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Ø int.:
    14 mm
  • Filetage:
    15-415
  • Épaisseur de paroi:
    1,05 mm
  • Capacité:
    18 ml
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    04
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Matière
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • DELT617000
    Aluminium
    15-415
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST - SFr. 325.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Matière
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • DELT617300
    PP
    18-415
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST - SFr. 269.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Matière
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • DELT617200
    PP
    15-415
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - SFr. 337.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Matière
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • DELT617100
    PP
    13-415
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - SFr. 343.00