Pipette tips
Gilson type, crystal tip, graduated, 0,1 - 10 µl, -, Transparent, Eppendorf, Labsystems, Biohit, Nichiryo, Rainin, Bulk (20×1000)
N° de catalogue DELT200024
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Emballage:Bulk (20×1000)
- Stérile:-
- Volume:0,1 - 10 µl
- Seq:01
- Style de pointe:Gilson type, crystal tip, graduated
- Couleur de pointe:Transparent
- Pour l'utilisation avec:Eppendorf, Labsystems, Biohit, Nichiryo, Rainin