Microtubes à centrifuger
2,0 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, à jupe, PP, 1000/case
N° de catalogue DELT409110.4
Fournisseur:   DELTALAB
Microtubes à centrifuger
N° de catalogue DELT409110.4
Fournisseur:  DELTALAB
Microtubes à centrifuger
2,0 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, à jupe, PP, 1000/case
Prix
SFr. 270.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Made of PP, transparent.
  • Autoclavable
  • Temperature resistance: −190 to +121 °C
  • Certified RNAse, DNAse and pyrogenfree
  • Screw caps supplied seperately
  • Tubes and caps can be centrifuged up to 17000×g
Documents
Spécifications
  • Emballage:
    1000/case
  • Type:
    avec fileté, sans bouchon
  • Version:
    non graduée, à jupe
  • Capacité:
    2,0 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    04
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DELT409007.M
    Cap with loop and red silicone O-ring seal, 13×8 mm
    naturel
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - SFr. 402.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DELT409111A
    Cap insert
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST - SFr. 62.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DELT409111AM
    Cap insert
    jaune
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST - SFr. 62.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DELT409111B
    Cap insert
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST - SFr. 62.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DELT409111R
    Cap insert
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST - SFr. 62.20