Caps for tubes
Cap for 12 mm tubes, vert
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
Dokumente
Spécifications
- Couleur:vert
- Désignation:Cap for 12 mm tubes
- Seq:06