Pelles, PharmaScoop
1250 ml, 195 mm, 125 mm
N° de catalogue 300-0151
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable V4A (1.4401). La pelle PharmaScoop a été développée pour répondre aux exigences élevées de l'industrie pharmaceutique, comme décrit par exemple par les prescriptions de la FDA.
- Conforme BPF
- Poli haute brillance
- Sans angles vifs, rainures ou stries dans lesquels des débris d'échantillons pourraient se coincer et falsifier le résultats des prélèvements suivants
La pelle répond à toutes les exigences pour une production et un prélèvement conformes aux BPF.
Spécifications
- Ø:125 mm
- Capacité:1250 ml
- Longueur:195 mm
- Seq:07