Adapters for GL screw threads
Adaptateurs avec joint rodé conique 29/32, , GL 18,
N° de catalogue QVFLHAA6012506
Fournisseur:   QVF LABORTECHNIK
Adapters for GL screw threads
N° de catalogue QVFLHAA6012506
Fournisseur:  QVF LABORTECHNIK
Adapters for GL screw threads
Adaptateurs avec joint rodé conique 29/32, , GL 18,
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
For connecting GL screw threads and conical ground joints.
Spécifications
  • Filetage:
    GL 18
  • Désignation:
    Adaptateurs avec joint rodé conique 29/32
  • Seq:
    02