Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle and lid, not UN-approved, blanc, 1,0 L, 131 mm, 125,5 mm
N° de catalogue RIXI7-1001-010
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Documents
Spécifications
- Capacité:1,0 L
- Couleur:blanc
- Désignation:Bucket with plastic handle and lid, not UN-approved
- Hauteur:125,5 mm
- Seq:02
- Ø:131 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-025Couvercle à levier pour seau 2,5 L, PP, étancheConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 1.70 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-050Couvercle à levier, pour seau 5 L, PP, étancheSeaux de 5 lConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 2.10 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-100Couvercle à levier pour seau de 10 L, PP, étancheSeaux de 10 lConnexion Pour la disponibilité1 * 48 ST - 103.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7200-180Lid for 15 l bucket, oval, PPConnexion Pour la disponibilité1 * 36 ST - 123.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-018Lever lid for 2 l bucket, PP, water proofConnexion Pour la disponibilité1 * 180 ST - 261.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-010Lever lid for 1 l bucket, PP, water proofConnexion Pour la disponibilité1 * 25 ST - 16.10 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-006Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proofConnexion Pour la disponibilité1 * 435 ST - 263.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-210Lever lid for 20 l bucket, PP, water proofConnexion Pour la disponibilité1 * 15 ST - 63.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-300Lever lid for 30 l bucket, PP, water proofConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 64.20 SFr.