Pelles
375 ml, 290 mm
  USBE3723
Pelles
  USBE3723
Pelles
Pelles
375 ml, 290 mm
SFr. 14.30
1 * 1 ST
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Excellente résistance thermique
  • Légères, robustes et pratiques
  • Capacité:
    375 ml
  • Longueur:
    290 mm