Micro pipette tips, OMIX®
OMIX, C18, 10 - 100 µl, 6 racks, 96 each
VARIA57003100K
: VARIAN
Bond Elut OMIX pipette tips reliably purify and enrich femtomole and picomole levels of peptides and proteins prior to MALDI-TOF or LC/MS/MS. The unique monolithic sorbent technology used in Bond Elut OMIX consistently outperforms other tips by delivering uniform flow and strong analyte-to-surface interactions. Bond Elut OMIX tips bind more peptides to deliver better sequence coverage.
- Fast, uniform flow maximizes productivity and reproducibility
- Minimal peptide losses lead to higher recoveries
- Available in three phases and sizes to deliver better sequence coverage
- Emballage:6 racks, 96 each
- Volume:10 - 100 µl
- Seq:12
- Style de pointe:OMIX, C18
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..