Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Disk, C18-AR
N° de catalogue VARIA74819
Fournisseur: VARIAN
Aller à
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Spécifications
- Désignation:Disk
- Seq:27
- Greffage:C18-AR
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix