Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately), blanc, 10,0 L, 266 mm, 262,5 mm
RIXI7-1001-100
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
- Capacité:10,0 L
- Couleur:blanc
- Désignation:Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)
- Hauteur:262,5 mm
- Seq:15
- Ø:266 mm
Accessories
- Désignation
- DésignationPour
- DésignationPour
- RIXI8-7100-100Couvercle à levier pour seau de 10 L, PP, étancheSeaux de 10 l1 * 48 ST - SFr. 103.00
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation