Bloc-notes, auto-adhésif, TexWrite® TexNotes
Carnet de notes, TX5820, 76×102 mm, bleu clair
N° de catalogue 818-0124
Fournisseur: Texwipe
Aller à
Product Details & Documents
Ce carnet de notes est adapté pour apposer des notes sur des documents, rapports, appareils ou la plupart des surfaces en salle propre.
- Adhésif en élastomère polymérisé à faible taux de contaminants, permettant de poser et d'enlever les TexNotes® sans laisser de résidu
Format: 102×76 mm
: 72 feuilles par carnet, 10 carnets par boîte (Bag-Within-A-Bag®).
Documents
TEXWTX5820_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Couleur:bleu clair
- Désignation:Carnet de notes, TX5820
- Dimensions:76×102 mm
- Cat. No.:818-0124