Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane cylindrique, H 7381 HD, 2 - 13, −5...+100 °C, Verre, Gel, Céramique, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
N° de catalogue SCOI285090077
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×120 mm
- Type:H 7381 HD
- Désignation:Électrode pH combinée, avec membrane cylindrique
- Matière:Verre
- Seq:07
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:Gel
- Température:−5...+100 °C
- pH:2 - 13
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..