Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, violet, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
N° de catalogue 33668-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:violet
- Info cdt:1 L
- Valeur pH:10,00