Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, vert, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
N° de catalogue 33666-1L
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
N° de catalogue 33666-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, vert, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 113.27
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Couleur:
    vert
  • Info cdt:
    1 L
  • Valeur pH:
    7,00