4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
Flacon verre pour solides, 250 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
N° de catalogue A13172.30
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 120-47-8
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99%
CAS No.: 120-47-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 116-118°
Boiling Point: 297-298° dec.
Merck Reference: 14,3837
MDL No.: MFCD00002353
Synonymes: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
- Numéro CAS:120-47-8
- Formule:C₉H₁₀O₃
- Numéro MDL:MFCD00002353
- Poids moléculaire:166.18 g/mol
- Index Merck:14,3837
- Point d'ébullition:297…298 °C (déc.)
- Point de fusion:116…118 °C
- Densité:1,078 g/cm³ (131 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-399-4
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 g