Acétone ≥99.5% ACS
Flacon Verre, 500 mL
: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- :67-64-1
- :CH₃COCH₃
- :MFCD00008765
- :58.08 g/mol
- :13,00067
- :56,2 °C (1013 hPa)
- :–95,4 °C
- :0,792 g/cm³ (20 °C)
- :<–20 °C (coupe fermée)
- :Température ambiante
- :200-662-2
- :1090
- :3,II
- :01-2119471330-49
Documents
- Abs.@330 nm:<1
- Abs.@340 nm:≤0.1
- Abs.@350 nm:≤0.02
- Abs.@400 nm:≤0.01
- Aldehyde:≤0.002%
- Color (APHA):≤10
- Isopropyl Alcohol:≤0.05%
- Methanol:≤0.05%
- Purity:≥99.5%
- Residue After Evaporation:≤0.001%
- Solubility (50%, CO₂ free Water):Pass
- Substances Reducing Permanganate Test:Pass
- Titrable Acid:≤0.0003 meq/g
- Titrable Base:≤0.0006 meq/g
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL