Acétone ≥99.5% ACS
Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numéro CAS:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008765
- Poids moléculaire:58.08 g/mol
- Index Merck:13,00067
- Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–95,4 °C
- Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:<–20 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Abs.@330 nm:<1
- Abs.@340 nm:≤0.1
- Abs.@350 nm:≤0.02
- Abs.@400 nm:≤0.01
- Aldehyde:≤0.002%
- Color (APHA):≤10
- Isopropyl Alcohol:≤0.05%
- Methanol:≤0.05%
- Purity:≥99.5%
- Residue After Evaporation:≤0.001%
- Solubility (50%, CO₂ free Water):Pass
- Substances Reducing Permanganate Test:Pass
- Titrable Acid:≤0.0003 meq/g
- Titrable Base:≤0.0006 meq/g
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L