FORCEPS 115 MM INOX 1 * 1 Pce
Catalog # BOCH1511
Supplier: BOCHEM
Frequently Bought Together
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection