Micro-spatules
210 mm, 12×5 mm
N° de catalogue BOCH32025
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Forme cuillère simple. Cette spatule universelle convient à de nombreuses applications.
- Très bonne résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
Documents
BOCH3204_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Longueur:210 mm
- Seq:06
- Taille cuillère:12×5 mm