Acétophénone ≥99%
Acétophénone ≥99%
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue A12727.AP
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acétophénone ≥99%
N° de catalogue A12727.AP
Numéro CAS:  98-86-2
Acétophénone ≥99%
Acétophénone ≥99%
Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  98-86-2
Prix
58.20 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99%
CAS No.: 98-86-2
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5325
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 201-203°
Merck Reference: 14,73
MDL No.: MFCD00008724
Synonymes:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numéro CAS:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • Numéro MDL:MFCD00008724
  • Poids moléculaire:120.15 g/mol
  • Index Merck:14,73
  • Point d'ébullition:201…203 °C
  • Point de fusion:19…20 °C
  • Densité:1,030
  • Point d'éclair:76 °C (169 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-708-7
  • UN:3334
  • ADR:9,
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
Spécifications