TICKOPUR R 32 - 5 litres, nettoyant spécial, sans complexant, anticorrosif, concentré, soigneux au matériel, dosage 0,25 - 5 %, faib lement alcalin, pH 11,1 (1 % dans l’eau déminéralisée) 1 * 5 L
Catalog # BAND832
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
TICKOPUR R 32 - 5 litres, nettoyant spécial, sans complexant, anticorrosif, concentré, soigneux au matériel, dosage 0,25 - 5 %, faib lement alcalin, pH 11,1 (1 % dans l’eau déminéralisée) 1 * 5 L
Catalog # BAND832
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
N,N-Diméthylformamide ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
n-Hexane, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Supplier: Merck
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Supplier: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals