Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
50 ml, 115 mm, 30 mm, Sterile, 8500×g
N° de catalogue KART84003
Fournisseur:   KARTELL
Test tubes with screw caps
N° de catalogue KART84003
Fournisseur:  KARTELL
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
50 ml, 115 mm, 30 mm, Sterile, 8500×g
Prix
SFr. 74.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, graduated, conical. Tight sealing screw cap made from PP.
  • Withstand up to −80 °C
  • Can be centrifuged up to 3500 ×g (self-standing bottom) and 5000 ×g (without self-standing bottom)
  • Sterile tubes are supplied with a red cap
Spécifications
  • Ø ext.:
    30 mm
  • Version:
    Sterile
  • Capacité:
    50 ml
  • Longueur:
    115 mm
  • RCF max.:
    8500×g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..