Acide γ-linolénique
Glass bottle for solids, 250 mg
N° de catalogue CAYM90220-250
Fournisseur: Cayman Chemical
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, γ-Linolenic acid, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trienoic acid, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid
- Numéro CAS:506-26-3
- Formule:C₁₈H₃₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00065718
- Poids moléculaire:278.44 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:250 mg