Acide α-linolénique
Acide α-linolénique
Glass bottle for solids, 100 mg
N° de catalogue CAYM90210-100
Fournisseur:   Cayman Chemical
Acide α-linolénique
N° de catalogue CAYM90210-100
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  463-40-1
Acide α-linolénique
Glass bottle for solids, 100 mg
Numéro CAS:  463-40-1
Prix
69.80 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
  • Numéro CAS:463-40-1
  • Formule:C₁₈H₃₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00065720
  • Poids moléculaire:278.44 g/mol
  • Index Merck:12,05530
  • Point d'ébullition:443 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–9,5 °C
  • Densité:0,9141 g/cm³ (18 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-334-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 mg
Spécifications