Baicaleine
Baicaleine
Glass bottle for solids, 500 mg
N° de catalogue CAYM70610-500
Fournisseur:   Cayman Chemical
Baicaleine
N° de catalogue CAYM70610-500
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  491-67-8
Baicaleine
Glass bottle for solids, 500 mg
Numéro CAS:  491-67-8
Prix
249.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
  • Numéro CAS:491-67-8
  • Formule:C₁₅H₁₀O₅
  • Numéro MDL:MFCD00017459
  • Poids moléculaire:270.24 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 mg
Spécifications