Baicaleine
Glass bottle for solids, 50 mg
N° de catalogue CAYM70610-50
Fournisseur: Cayman Chemical
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
- Numéro CAS:491-67-8
- Formule:C₁₅H₁₀O₅
- Numéro MDL:MFCD00017459
- Poids moléculaire:270.24 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:50 mg