Baicaleine
Glass bottle for solids, 100 mg
Catalog # CAYM70610-100
Supplier: Cayman Chemical
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: 5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
- CAS Number:491-67-8
- Formula:C₁₅H₁₀O₅
- MDL Number:MFCD00017459
- Molecular Weight:270.24 g/mol
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 mg
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..