Potassium hydroxyde
Potassium hydroxyde
1
  CAYM400029-1
Potassium hydroxyde
  CAYM400029-1
 :  1310-58-3
Potassium hydroxyde
1
 :  1310-58-3
SFr. 24.70
1 * 1 ST
 :  Potash caustic, Caustic potash
  •  :1310-58-3
  •  :KOH
  •  :MFCD00003553
  •  :56.11 g/mol
  •  :12,07806
  •  :1320 °C (1013 hPa)
  •  :360 °C
  •  :2,04 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :215-181-3
  •  :1813
  •  :8,II
  •  :01-2119487136-33
  • Cdt:
    1