Moules de base à usage unique
Base mould, 15×15×5 mm
N° de catalogue 720-0821
Fournisseur: Simport Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Ces moules de socle en PVC à usage unique offrent une facilité et une commodité d'utilisation. Ils peuvent être jetés après utilisation, mais sont suffisamment solides pour être réutilisés.
- Excellent échange thermique
- Intérieur doux
- Coins arrondis
Ils sont disponibles dans la même variété de tailles que les moules en métal et peuvent être utilisés avec les mêmes styles ou types de cassettes et d'anneaux d'inclusion.
Informations de livraison: Chaque boîtier contient deux distributeurs de 500 moules de socle.
Documents
Spécifications
- Désignation:Base mould
- Dimensions:15×15×5 mm
- Seq:02