Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Appareil de mesure pH/conductivité de paillasse 3540, UK prise
Catalog # 662-0331
Jump to:
Discontinued
Product has been discontinued. However we found similar alternative products.
Alternatives
MULTIMETRE SET PHENOMENAL MU 6100L S1 1 * 1 SET Catalog #665-0309
Product 665-0309 is a replacement for 662-0331 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
- Simultaneous display of pH and conductivity
- Two independent channels to prevent interference between probes
- Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
- Data logger with auto save/print options
- Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
Ordering information: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Specifications
- Désignation:Appareil de mesure pH/conductivité de paillasse 3540, UK prise
- mV - Résolution:0,1
- Compensation de température:ATC et manuel, 0...+100 °C
- Gamme de température:–10...+105 °C
- Acquisition des données - Capacité:Jusqu'à 500 mesures (250 pour chaque mode)
- Précision - pH:±0,003
- Modèle:3540
- Résolution de conductivité:0,01 µS à 1 mS
- mV - Gamme:±1999,9
- Exactitude de la températue:±0,5 °C
- Sorties:Interface analogique, RS232 et IrDA
- Connexions:BNC (pH) et DIN 7 broches (conductivité)
- Affichage:Ecran LCD rétroéclairé 1/8 VGA
- pH - Étalonnage:Automatique, 1, 2 ou 3 points
Reconnaissance automatique des tampons : Jenway, NIST, DIN et JIS - Détermination dela température:0,1 °C
- Conformités:BPL
- pH - Gamme:–2,000...+20,000
- Précision de la conductivité:±0,5% ±2 chiffres
- Poids:0,850 kg
- L×P×H:210×250×55 mm
- pH - Résolution:0,001 / 0,01 / 0,1 sélectionnables
- Constante de cellule de conductivité:0,010 - 19,999 cm⁻¹
- Cat. No.:662-0331
- mV - Précision:±0,2
- Étalonnage de conductivité:Automatique, 1, 2 ou 3 points
Reconnaissance automatique des étalons : 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (avec modification manuelle) - Plage de conductivité:Sélection automatique de 0,01 µS à 1999 mS/cm