Sondes
Sondes
Sonde pour la mesure de surface, câble fixe (2 m), −50…+80 °C, ±0,2 °C (0…+70 °C)
N° de catalogue TEST0628.7516
Fournisseur:   Testo
Sondes
N° de catalogue TEST0628.7516
Fournisseur:  Testo
Sondes
Sondes
Sonde pour la mesure de surface, câble fixe (2 m), −50…+80 °C, ±0,2 °C (0…+70 °C)
Prix
SFr. 93.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humidity sensor is durable and traceable to international humidity standards, such as ILAC, PTB and NIST. Thus, even after years of use you can still count on measurement results that are reliable and correct.
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −50…+80 °C
  • Désignation:
    Sonde pour la mesure de surface, câble fixe (2 m)
  • Seq:
    01
  • Précision:
    ±0,2 °C (0…+70 °C)