Sondes de précision
Sondes de précision
Sonde CTN étanche pour surfaces planes, −50...+150 °C, ±0,5 % of mv (100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C (Remaining range), 5×115 mm
N° de catalogue 620-1231
Fournisseur:   Testo
Sondes de précision
N° de catalogue 620-1231
Fournisseur:  Testo
Sondes de précision
Sondes de précision
Sonde CTN étanche pour surfaces planes, −50...+150 °C, ±0,5 % of mv (100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C (Remaining range), 5×115 mm
Prix
SFr. 114.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −50...+150 °C
  • Désignation:
    Sonde CTN étanche pour surfaces planes
  • Seq:
    02
  • Précision:
    ±0,5 % of mv (100...+150 °C)
    ±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (Remaining range)
  • Application:
    Contact
  • Ø×L:
    5×115 mm