pH probes
Sonde de pH universelle, en plastique, pour Testo 206 pH3, avec sonde de température, 0 - 14, 0...80 °C, Gel, 12×120 mm, Usage général
N° de catalogue TEST0650.2064
Fournisseur: Testo
Aller à
Spécifications
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Usage général
- Désignation:Sonde de pH universelle, en plastique, pour Testo 206 pH3, avec sonde de température
- Seq:04
- Électrolyte:Gel
- Température:0...80 °C
- pH:0 - 14