pH probes
pH probes
Sonde de pH de rechange pour Testo 206 pH1, avec NTC, comprenant un bouchon de stockage de gel, 0 - 14, 0...60 °C, Gel, 15×3,5 mm, Liquides
N° de catalogue TEST0650.2061
Fournisseur:   Testo
pH probes
N° de catalogue TEST0650.2061
Fournisseur:  Testo
pH probes
pH probes
Sonde de pH de rechange pour Testo 206 pH1, avec NTC, comprenant un bouchon de stockage de gel, 0 - 14, 0...60 °C, Gel, 15×3,5 mm, Liquides
Prix
SFr. 105.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Spécifications
  • Ø×L:
    15×3,5 mm
  • Pour:
    Liquides
  • Désignation:
    Sonde de pH de rechange pour Testo 206 pH1, avec NTC, comprenant un bouchon de stockage de gel
  • Seq:
    02
  • Électrolyte:
    Gel
  • Température:
    0...60 °C
  • pH:
    0 - 14